Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1390.00€
Spécification
Nom | Leptin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965068
|
enQuireBio™
QP10754-20UG |
20 μg |
131.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945068
|
enQuireBio™
QP10754-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955068
|
enQuireBio™
QP10754-1MG |
1 mg |
1390.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Leptin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRCGPLCRFL WLWPYLSCVE AVPIRKVQDD TKTLIKTIVA RINDISHTQS VSSKQRVAGL DFIPGLQPVL SLSRMDQTLA IYQQILNSLH SRNVVQISND LENLRDLLHL LASSKSCPLP RARGLETFES LGGVLEASLY STEVVALNRL QAALQDMLRR LDLSPGC | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. | |
Canine | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3. |