Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine TNF a Protein
A cDNA sequence encoding the TNF a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 403922 |
---|---|
Nom | TNF a Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | TNF |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985458
|
enQuireBio™
QP10883-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975458
|
enQuireBio™
QP10883-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965458
|
enQuireBio™
QP10883-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
403922 | |
Research Use Only | |
TNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VKSSSRTPSD KPVAHVVANP EAEGQLQWLS RRANALLANG VELTDNQLIV PSDGLYLIYS QVLFKGQGCP STHVLLTHTI SRFAVSYQTK VNLLSAIKSP CQRETPEGTE AKPWYEPIYL GGVFQLEKGD RLSAEINLPN YLDFAESGQV YFGIIAL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TNF a Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The Specific Activity is >3.3M 105 IU/mg as determined by the cytolysis of murine L929 cells in the presence of Actinomycin D. | |
Canine | |
Untagged | |
Filtered (0.2microm) and lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in 1M PBS, pH 7.4. |