Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Collagen alpha-1(XII) chain Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Collagen alpha-1(XII) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Nom | Collagen alpha-1(XII) chain Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | COL12A1 |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948229
|
enQuireBio™
QP5851-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988229
|
enQuireBio™
QP5851-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958229
|
enQuireBio™
QP5851-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978229
|
enQuireBio™
QP5851-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998229
|
enQuireBio™
QP5851-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968229
|
enQuireBio™
QP5851-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Collagen alpha-1(XII) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chicken | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
COL12A1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DLVFLVDGSW SVGRNNFRYI LDFMVALVSA FDIGEEKTRV GVVQYSSDTR TEFNLNQYFR RSDLLDAIKR IPYKGGNTMT GEAIDYLVKN TFTESAGARK GFPKVAIVIT DGKAQDEVEI PARELRNIGV EVFSLGIKAA DAKELKLIAS QPSLKHVFNV ANFDGIVDIQ NEI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |