Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Homeobox protein engrailed-1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Homeobox protein engrailed-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
385.00€ - 2645.00€
Spécification
Nom | Homeobox protein engrailed-1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | EN1 |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959129
|
enQuireBio™
QP5983-EC-10UG |
10 μg |
385.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949129
|
enQuireBio™
QP5983-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999129
|
enQuireBio™
QP5983-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979129
|
enQuireBio™
QP5983-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989129
|
enQuireBio™
QP5983-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969129
|
enQuireBio™
QP5983-EC-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Homeobox protein engrailed-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Chicken | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
EN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEPPEGHGH HRDAAPPGPA NGGGGGGGGS DGDSAPVSPS PAPASPAAPC PLPLPRRRPP PPPPPRTTNF FIDNILRPDF GCKKEPPAAT GAATGAGGGG GGGGREQRDG AQSAGRENVN PLLARPPHAP SSALLCPDSN CAPDGSAPAG TAAKANPGTA AGAAGAAGAA KAQGDGGETP AAKYGEHGSP AILLMGSNNG GAVLKPDSQQ PLVWPAWVYC TRYSDRPSSP RTRKLKKKKT EKEDKRPRTA FTAEQLQRLK AEFQANRYIT EQRRQSLAQE LSLNESRVKI WFQNKRAKIK KATGIKNGLA LHLMAQGLYN HSTTTVQDKE ESE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |