Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chinese Hamster Cathepsin D / CTSD Protein
A DNA sequence encoding the Cricetulus griseus (Chinese hamster) (Cricetulus barabensis griseus) Cathepsin D / CTSD, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | XP_003510282.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 100766628 |
Nom | Cathepsin D / CTSD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958459
|
enQuireBio™
QP5886-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978459
|
enQuireBio™
QP5886-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968459
|
enQuireBio™
QP5886-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988459
|
enQuireBio™
QP5886-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998459
|
enQuireBio™
QP5886-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908469
|
enQuireBio™
QP5886-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
XP_003510282.1 | |
Cathepsin D / CTSD Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Chinese Hamster | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100766628 | |
Research Use Only | |
CTSD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPVSELLKNY LDAQYYGEIG IGTPPQCFTV VFDTGSSNLW VPSIHCKLLD IACWIHHKYN SGKSSTFVKN GTSFDIHYGS GSLSGYLSQD TVSVPCKSEQ PGGLKVEKQI FGEAIKQPGI TFIAAKFDGI LGMGYPSISV NNVVPVFDNL MQQKLVEKNI FSFFLNRDPT GQPGGELMLG GIDSKYYEGE LSYLNVTRKA YWQVHMDQLD VANGLTLCKG GCEAIVDTGT SLLVGPVDEV KELQKAIGAV PLIQGEYMIP CEKVSSLPSV TLKLGGKDYE LSPSKYVLKV SQGGKTICLS GFMGMDIPPP SGPLWILGDV FIGTYYTVFD RDNNRVGFAK AATL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |