missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W3-W6 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia W3-W6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | W3-W6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Chlamydia |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997188
|
enQuireBio™
QP11415-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917198
|
enQuireBio™
QP11415-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907198
|
enQuireBio™
QP11415-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
W3-W6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Chlamydia W3-W6 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM Tris-HCl, pH 6.5, 100mM Sodium Phosphate and 8M urea. |