Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chlamydia W4 Protein
A cDNA sequence encoding the Chlamydia W4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | W4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Chlamydia |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927198
|
enQuireBio™
QP11416-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947198
|
enQuireBio™
QP11416-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937198
|
enQuireBio™
QP11416-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
W4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chlamydia | |
Untagged | |
Protein is >90% pure as determined by SDS PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
(1 mg/1ml) 20mM Tris-HCl, pH 7.2, 50% glycerol and 1.5M urea. |