Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus 65 kDa phosphoProtein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) 65 kDa phosphoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | 65 kDa phosphoProtein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | UL83 |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008470
|
enQuireBio™
QP7365-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16028470
|
enQuireBio™
QP7365-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018470
|
enQuireBio™
QP7365-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038470
|
enQuireBio™
QP7365-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16048470
|
enQuireBio™
QP7365-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058470
|
enQuireBio™
QP7365-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
65 kDa phosphoProtein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Cytomegalovirus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL83 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FDIDLLLQRG PQYSEHPTFT SQYRIQGKLE YRHTWDRHDE GAAQGDDDVW TSGSDSDEEL VTTERKTPRV TGGGAMAGAS TSAGRKRKSA SSATACTSGV MTRGRLKAES TVAPEEDTDE DSDNEIHNPA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |