missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
181.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Dengue NS1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Dengue Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967888
|
enQuireBio™
QP11641-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957888
|
enQuireBio™
QP11641-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947888
|
enQuireBio™
QP11641-100 UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Dengue NS1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 10% SDS-PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PBS, 25mM arginine and 1mM EDTA. |