Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 ST4 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 ST4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6960.00€
Spécification
Nom | Dengue NS1 ST4 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Dengue Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947908
|
enQuireBio™
QP11647-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927908
|
enQuireBio™
QP11647-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937908
|
enQuireBio™
QP11647-1MG |
1 mg |
6960.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Dengue NS1 ST4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
Dengue NS1 ST4 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1?g/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A. |