Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 VLP Protein
Recombinant Protein
1245.00€ - 2500.00€
Spécification
Nom Serotype 4 VLP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Untested
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Dengue virus
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15934008
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10484-100UG
100 μg
1245.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944008
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10484-250UG
250 μg
2500.00€
250µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Serotype 4 VLP Protein
Untested
Dengue virus
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4.