Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 1 NS1 Protein
Recombinant Protein
385.00€ - 1355.00€
Spécification
Nom | Serotype 1 NS1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Untested |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Dengue virus (Strain: Nauru/Western Pacific/1974) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15943988
|
enQuireBio™
QP10475-100UG |
100 μg |
385.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953988
|
enQuireBio™
QP10475-500UG |
500 μg |
1355.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The NS1, non-structural protein, is an immunogenic protein, but poses no health risks and is therefore ideal for antibody production.Spécification
Serotype 1 NS1 Protein | |
Untested | |
Dengue virus (Strain: Nauru/Western Pacific/1974) | |
Native | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4. |