Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 2 VLP Protein
Recombinant Protein
1025.00€ - 4470.00€
Spécification
Nom Serotype 2 VLP Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Untested
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15933998
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10479-100UG
100 μg
1025.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15943998
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10479-500UG
500 μg
4470.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
This VLP protein is combinantion of the C, E1 and E2 sequences. Virus-Like Particles (VLPs) are a new form of protein expression that consist of protein shells with outer proteins that are specific to the given virus. VLPs are immunogenic but are non-infectious, lacking the primary genetic material of the virus. Additionally, VLPs more effectively activate aspects of the immune response, which improves immune stimulation and immunological memory. VLP-based vaccines have also shown to provide effective protection and are in current use for several diseases.
Spécification
Spécification
Serotype 2 VLP Protein
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4.