Learn More
enQuireBio™ Recombinant Denis GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3045.00€
Spécification
Nom | GH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Denis |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928938
|
enQuireBio™
QP11961-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948938
|
enQuireBio™
QP11961-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938938
|
enQuireBio™
QP11961-1MG |
1 mg |
3045.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Denis | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDRVVLMLSV MSLGVSSQPI TDGQRLFSIA VSRVQHLHLL AQRLFSDFES SLQTEEQRQL NKIFLQDFCN SDYIISPIDK HETQRSSVLK LLSISYRLVE SWEFPSRSLS GGSAPRNQIS PKLSELKTGI HLLIRANEDG AEIFPDSSAL QLAPYGNYYQ SLGTDESLRR TYELLACFKK DMHKVETYLT VAKCRLSPEA NCTL | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |