Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | BCHE / Butyrylcholinesterase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | BCHE |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927169
|
enQuireBio™
QP5708-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947169
|
enQuireBio™
QP5708-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937169
|
enQuireBio™
QP5708-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957169
|
enQuireBio™
QP5708-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967169
|
enQuireBio™
QP5708-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977169
|
enQuireBio™
QP5708-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
BCHE / Butyrylcholinesterase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
BCHE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NTDQSFPGFP GSEMWNPNTD LSEDCLYLNV WIPTPKPKNA TVMIWIYGGG FQTGTSSLPV YDGKFLARVE RVIVVSVNYR VGALGFLALP GNPEAPGNLG LFDQQLALQW VQKNIAAFGG NPKSVTLFGE SAGAGSVGLH L | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |