missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Serum Albumin / HSA / ALB Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001003026.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 403550 |
Nom | Serum Albumin / HSA / ALB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976639
|
enQuireBio™
QP5642-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996639
|
enQuireBio™
QP5642-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986639
|
enQuireBio™
QP5642-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15906649
|
enQuireBio™
QP5642-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15916649
|
enQuireBio™
QP5642-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15926649
|
enQuireBio™
QP5642-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001003026.1 | |
Serum Albumin / HSA / ALB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
403550 | |
Research Use Only | |
ALB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EAYKSEIAHR YNDLGEEHFR GLVLVAFSQY LQQCPFEDHV KLAKEVTEFA KACAAEESGA NCDKSLHTLF GDKLCTVASL RDKYGDMADC CEKQEPDRNE CFLAHKDDNP GFPPLVAPEP DALCAAFQDN EQLFLGKYLY EIARRHPYFY APELLYYAQQ YKGVFAECCQ AADKAACLGP KIEALREKVL LSSAKERFKC ASLQKFGDRA FKAWSVARLS QRFPKADFAE ISKVVTDLTK VHKECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISTKLKECCD KPVLEKSQCL AEVERDELPG DLPSLAADFV EDKEVCKNYQ EAKDVFLGTF LYEYARRHPE YSVSLLLRLA KEYEATLEKC CATDDPPTCY AKVLDEFKPL VDEPQNLVKT NCELFEKLGE YGFQNALLVR YTKKAPQVST PTLVEVSRKL GKVGTKCCKK PESERMSCAE DFLSVVLNRL CVLHEKTPVS ERVTKCCSES LVNRRPCFSG LEVDETYVPK EFNAETFTFH ADLCTLPEAE KQVKKQTALV ELLKHKPKAT DEQLKTVMGD FGAFVEKCCA AENKEGCFSE EGPKLVAAAQ AALV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |