Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L32 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L32, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP8630-ec-10ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16005671
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_415607.1
50S ribosomal protein L32 Protein
Research Use Only
rpmF
Recombinant Protein
E. coli
AVQQNKPTRS KRGMRRSHDA LTAVTSLSVD KTSGEKHLRH HITADGYYRG RKVIAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31659212
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol