Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli COAA Protein
A cDNA sequence encoding the COAA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom COAA Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée E. coli
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15917388
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11477-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15907388
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11477-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15997378
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11477-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
COAA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
The COAA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSIKEQ TLMTPYLQFD RNQWAALRDS VPMTLSEDEI ARLKGINEDL SLEEVAEIYL PLSRLLNFYI SSNLRRQAVL EQFLGTNGQR IPYIISIAGS VAVGKSTTAR VLQALLSRWP EHRRVELITT DGFLHPNQVL KERGLMKKKG FPESYDMHRL VKFVSDLKSG VPNVTAPVYS HLIYDVIPDG DKTVVQPDIL ILEGLNVLQS GMDYPHDPHH VFVSDFVDFS IYVDAPEDLL QTWYINRFLK FREGAFTDPD SYFHNYAKLT KEEAIKTAMT LWKEINWLNL KQNILPTRER ASLILTKSAN HAVEEVRLRK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.