Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cystathionine beta-lyase MetC Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cystathionine beta-lyase MetC, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_417481.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 946240 |
Nom | Cystathionine beta-lyase MetC Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16006541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16056541
|
enQuireBio™
QP8801-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_417481.1 | |
Cystathionine beta-lyase MetC Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946240 | |
Research Use Only | |
metC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADKKLDTQL VNAGRSKKYT LGAVNSVIQR ASSLVFDSVE AKKHATRNRA NGELFYGRRG TLTHFSLQQA MCELEGGAGC VLFPCGAAAV ANSILAFIEQ GDHVLMTNTA YEPSQDFCSK ILSKLGVTTS WFDPLIGADI VKHLQPNTKI VFLESPGSIT MEVHDVPAIV AAVRSVVPDA IIMIDNTWAA GVLFKALDFG IDVSIQAATK YLVGHSDAMI GTAVCNARCW EQLRENAYLM GQMVDADTAY ITSRGLRTLG VRLRQHHESS LKVAEWLAEH PQVARVNHPA LPGSKGHEFW KRDFTGSSGL FSFVLKKKLN NEELANYLDN FSLFSMAYSW GGYESLILAN QPEHIAAIRP QGEIDFSGTL IRLHIGLEDV DDLIADLDAG FA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |