Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli MSRB Protein
A cDNA sequence encoding the MSRB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MSRB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | E. coli |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961399
|
enQuireBio™
QP12743-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951399
|
enQuireBio™
QP12743-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941399
|
enQuireBio™
QP12743-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MSRB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
MSRB protein solution (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MANKPSAEEL KKNLSEMQFY VTQNHGTEPP FTGRLLHNKR DGVYHCLICD APLFHSQTKY DSGCGWPSFY EPVSEESIRY IKDLSHGMQR IEIRCGNCDA HLGHVFPDGP QPTGERYCVN SASLRFTDGE NGEEING | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |