Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Murein tetrapeptide carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_415710.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 945756 |
Nom | Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16076880
|
enQuireBio™
QP6956-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016890
|
enQuireBio™
QP6956-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16066880
|
enQuireBio™
QP6956-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096880
|
enQuireBio™
QP6956-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006890
|
enQuireBio™
QP6956-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16086880
|
enQuireBio™
QP6956-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_415710.1 | |
Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
945756 | |
Research Use Only | |
ldcA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLFHLIAPS GYCIKQHAAL RGIQRLTDAG HQVNNVEVIA RRCERFAGTE TERLEDLNSL ARLTTPNTIV LAVRGGYGAS RLLADIDWQA LVARQQHDPL LICGHSDFTA IQCGLLAHGN VITFSGPMLV ANFGADELNA FTEHHFWLAL RNETFTIEWQ GEGPTCRAEG TLWGGNLAML ISLIGTPWMP KIENGILVLE DINEHPFRVE RMLLQLYHAG ILPRQKAIIL GSFSGSTPND YDAGYNLESV YAFLRSRLSI PLITGLDFGH EQRTVTLPLG AHAILNNTRE GTQLTISGHP VLKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |