Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tetR Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli tetR, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion WP_000088605.1
Identification génétique (Entrez) 31515962
Nom tetR Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16008770
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7416-EC-100UG
100 μg
940.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
16028770
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7416-EC-1MG
1 mg
3260.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16018770
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7416-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16038770
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7416-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16048770
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7416-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16058770
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP7416-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
WP_000088605.1
tetR Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
31515962
Research Use Only
tetR
Recombinant Protein
E. coli
MSRLDKSKVI NSALELLNEV GIEGLTTRKL AQKLGVEQPT LYWHVKNKRA LLDALAIEML DRHHTHFCPL EGESWQDFLR NNAKSFRCAL LSHRDGAKVH LGTRPTEKQY ETLENQLAFL CQQGFSLENA LYALSAVGHF TLGCVLEDQE HQVAKEERET PTTDSMPPLL RQAIELFDHQ GAEPAFLFGL ELIICGLEKQ LKCESGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.