Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire Protein
A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Ebola Zaire Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Ebola Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998158
|
enQuireBio™
QP11728-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918168
|
enQuireBio™
QP11728-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908168
|
enQuireBio™
QP11728-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Ebola Zaire Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Ebola Virus | |
His | |
>95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (Coomassie blue stain). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Ebola Zaire protein solution is supplied in Phosphate buffer and 0.02% sodium azide. |