Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein GP350 Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein GP350, was expressed in the hosts and tags indicated.
385.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | YP_401667.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3783713 |
Nom | Envelope glycoprotein GP350 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16018380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-10UG |
10 μg |
385.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16008380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16028380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16038380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16048380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058380
|
enQuireBio™
QP7351-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
YP_401667.1 | |
Envelope glycoprotein GP350 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Epstein-Barr | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3783713 | |
Research Use Only | |
BLLF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAALLVCQY TIQSLIHLTG EDPGFFNVEI PEFPFYPTCN VCTADVNVTI NFDVGGKKHQ LDLDFGQLTP HTKAVYQPRG AFGGSENATN LFLLELLGAG ELALTMRSKK LPINVTTGEE QQVSLESVDV YFQDVFGTMW CHHAEMQNPV YLIPETVPYI KWDNCNSTNI TAVVRAQGLD VTLPLSLPTS AQDSNFSVKT EMLGNEIDIE CIMEDGEISQ VLPGDNKFNI TCSGYESHVP SGGILTSTSP VATPIPGTGY AYSLRLTPRP VSRFLGNNSI LYVFYSGNGP KASGGDYCIQ SNIVFSDEIP ASQDMPTNTT DITYVGDNAT YSVPMVTSED ANSPNVTVTA FWAWPNNTET DFKCKWTLTS GTPSGCENIS GAFASNRTFD ITVSGLGTAP KTLIITRTAT NATTTTHKVI FSKAPESTTT SPTLNTTGFA DPNTTTGLPS STHVPTNLTA PASTGPTVST ADVTSPTPAG TTSGASPVTP SPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |