Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline IFNG Protein
A cDNA sequence encoding the IFNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 493965 |
---|---|
Nom | IFNG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | IFNG |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970219
|
enQuireBio™
QP12377-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950219
|
enQuireBio™
QP12377-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960219
|
enQuireBio™
QP12377-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
493965 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Feline | |
His | |
IFNG protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IFNG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAMFFKE IEELKGYFNA SNPDVADGGS LFVDILKNWK EESDKTIIQS QIVSFYLKMF ENLKDDDQRI QRSMDTIKED MLDKLLNTSS SKRDDFLKLI QIPVNDLQVQ RKAINELFKV MNDLSPRSNL RKRKRSQNLF RGRRASK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |