missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline SDF 1b Protein
A cDNA sequence encoding the SDF 1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 493806 |
---|---|
Nom | SDF 1b Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | CXCL12 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15925398
|
enQuireBio™
QP10862-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905398
|
enQuireBio™
QP10862-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915398
|
enQuireBio™
QP10862-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
493806 | |
Research Use Only | |
CXCL12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRF KM | |
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
SDF 1b Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The specific activity as determined by its ability to chemoattract human peripheral T cells stimulated with IL-2 and PHA in a concentration range from 10-75 ng/ml corresponding to a Specific Activity of 13,334-100,000IU/mg. | |
Feline | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing no additives. |