Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig CD46 Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) CD46, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001166399.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 100135498 |
Nom | CD46 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927769
|
enQuireBio™
QP5789-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947769
|
enQuireBio™
QP5789-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937769
|
enQuireBio™
QP5789-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957769
|
enQuireBio™
QP5789-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967769
|
enQuireBio™
QP5789-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977769
|
enQuireBio™
QP5789-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001166399.2 | |
CD46 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Guinea Pig | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100135498 | |
Research Use Only | |
Cd46 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CVLPPPFEAM EPINPKPYYE IGEKVEYRCK KGYLRQPFYL MVATCEKNHS WVPITDDGCI KKQCTYLNPP PKGRVEYING TRTWGDIVHF SCVEGFYVSG IAALSCELRG DNVDWNGRVP TCEKVLCSPP PKIQNGKYTF SDVQVFEYFE AVTYSCDAVQ GPDKLSLVGN EVLYCAGHQK WSSAAPECKV VKCPLPVVKN GKQISGLGQT FFYQATVTFQ CLPGFYFNGS STVVCGSDNT WKPSIPECLK GPKPTHPTKP PVYNYPGYPN PREGIFDQEL N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |