Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV P3C Protein
A cDNA sequence encoding the HAV P3C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom Hepatitis A HAV P3C Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Hepatitis A
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15969398
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12110-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15989398
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12110-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15979398
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12110-1MG
1 mg
1450.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Hepatitis A HAV P3C Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis A
Untagged
HAV P3C protein is >90% pure as determined by 10% PAGE(coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.