Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV X Protein
A cDNA sequence encoding the HBV X was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5365.00€
Spécification
Nom | Hepatitis B HBV X Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | X |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969478
|
enQuireBio™
QP12134-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959478
|
enQuireBio™
QP12134-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949478
|
enQuireBio™
QP12134-1MG |
1 mg |
5365.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis B HBV X Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAARVCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPV SGPFGTLPSP SSSAVPADHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQVLP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCSPAPCNF FTSA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
X | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 30mM acetate buffer pH4. |