Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Biotin Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-1b Biotin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
373.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Biotin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939518
|
enQuireBio™
QP12147-100UG |
100 μg |
373.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959518
|
enQuireBio™
QP12147-500UG |
500 μg |
1305.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949518
|
enQuireBio™
QP12147-1MG |
1 mg |
2175.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Biotin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
20mM Tris-HCl pH 8 and 8M urea. |