missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
373.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C HCV Core Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969488
|
enQuireBio™
QP12138-100UG |
100 μg |
373.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15989488
|
enQuireBio™
QP12138-500UG |
500 μg |
1305.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979488
|
enQuireBio™
QP12138-1MG |
1 mg |
2175.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis C HCV Core Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
Untagged | |
HCV Core protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 1.5M urea and 50%glycerol. |