missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Genotype-3 Protein

A cDNA sequence encoding the HCV NS3 Genotype-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

228.00€ - 1740.00€

Spécification

Nom Hepatitis C HCV NS3 Genotype-3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Hepatitis C
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15999578
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12169-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15919588
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12169-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15909588
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12169-1MG
1 mg
1740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

Hepatitis C HCV NS3 Genotype-3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
GST
HCV NS3 Genotype-3 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications