Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 a+b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
373.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Hepatitis C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939608
|
enQuireBio™
QP12178-B-100UG |
100 μg |
373.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959608
|
enQuireBio™
QP12178-B-500UG |
500 μg |
1305.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949608
|
enQuireBio™
QP12178-B-1MG |
1 mg |
2175.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
Biotin | |
(1 mg/ml) 20mM Tris-HCl pH 8 and 8M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1658 TWVLVGGVLAALAAYCLSTGCVVIVGRVVLSGKPAIIPDREVLYREFDEMEECSQHLPYIEQGMMLAEQFKQKALGLLQTASRQAEVIAPAVQTNWQKLETFWAKHMWNFISGIQYLAGLSTLPGNPAIASLMAFTAAVTSPLTTSQTLLFNILGGWVAAQLAAPGAATAFVGAGLAGAAIGSVGLGKVLIDILAGYGAGVAGAL 1863 | |
HCV NS4 a+b Biotin protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |