Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Hepatitis C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15999608
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12180-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15919618
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12180-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15909618
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12180-1MG
1 mg
1450.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris, pH 8.0, 5mM EDTA.