Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Nom | Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Longueur des protéines | Partial (see sequence information for more details). |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16008631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16048631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16018631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16038631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16028631
|
enQuireBio™
QP9739-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Hepatitis C virus genotype 1b (strain HC-J4) polyProtein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
STNPKPQRKT KRNTNRRPQD VKFPGGGQIV GGVYLLPRRG PRLGVRATRK ASERSQPRGR RQPIPKARRP EGRAWAQPGY PWPLYGNEGL GWAGWLLSPR GSRPSWGPTD PRRRSRNLGK VIDTLTCGFA DLMGYIPLVG APLGGAARAL AHGVRVLEDG VNYATGNLPG CSFSIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Hepatitis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |