Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Protease Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 Protease was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom HIV-1 Protease Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15979858
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12260-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15959858
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12260-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15969858
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12260-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HIV-1 Protease Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
The HIV-1 Protease filtered (0.4microm) solution is formulated in 20mM Tris, 20mM MES, 200mM NaCl, 1mM EDTA, 10% (v/v) glycerol and 0.05% 2-mercaptoethanol, pH 6.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
PQITLWQRPL VTIKIGGQLK EALLDTGADD TVLEEMNLPG RWKPKMIGGI GGFIKVRQYD QILIEICGHK AIGTVLVGPT PVNIIGRNLL TQIGCTLNF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.