Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp36 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp36 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HIV-2 gp36 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929888
|
enQuireBio™
QP12269-100UG |
100 μg |
131.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949888
|
enQuireBio™
QP12269-500UG |
500 μg |
433.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939888
|
enQuireBio™
QP12269-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV-2 gp36 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
HIV-2 | |
(1 mg/1ml) in H2O. |