Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp36 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp36 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 870.00€
Spécification
Nom HIV-2 gp36 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15959888
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12269-HIS-100UG
100 μg
203.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15979888
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12269-HIS-500UG
500 μg
580.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15969888
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12269-HIS-1MG
1 mg
870.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HIV-2 gp36 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
His
Greater than 95.0% as determined by HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
(1 mg/1ml) in H2O.