Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 p24 Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 p24 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HIV HTLV-1 p24 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950159
|
enQuireBio™
QP12357-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970159
|
enQuireBio™
QP12357-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960159
|
enQuireBio™
QP12357-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV HTLV-1 p24 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 12% SDS-PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HTLV-1 p24 protein solution containing PBS, pH 7.4. |