missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV NS3 47.8kDa Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS3 47.8kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
203.00€ - 870.00€
Spécification
Nom | HSV HCV NS3 47.8kDa Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HSV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919568
|
enQuireBio™
QP12163-100UG |
100 μg |
203.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939568
|
enQuireBio™
QP12163-500UG |
500 μg |
580.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929568
|
enQuireBio™
QP12163-1MG |
1 mg |
870.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HSV HCV NS3 47.8kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 9.6. |