Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-2 gB Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-2 gB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HSV HSV-2 gB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HSV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930119
|
enQuireBio™
QP12342-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950119
|
enQuireBio™
QP12342-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940119
|
enQuireBio™
QP12342-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HSV HSV-2 gB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
10mM Phosphate buffer pH 7.6 and 75mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIAPYKFKATMYYKDVTVSQVWFGHRYSQFMGIFEDRAPVPFEEVIDKINAKGVCRST AKYVRNNLETTAFHRDDHETDMELKPANAATRTSRGWHTTDLKYNPSRVEAFHRYGTTVNCIVEEVDARSVYPYDEFVLATGDFVYMSPFYGYREGSHTEHTSYAADRFKQVDGFYARDLTTKARATAPTTRNLLTTPKFTVAWDWVPKRPSVCTHHHHHH | |
Protein is >90% pure as determined by SDS PAGE. |