Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-2 gD Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-2 gD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom HSV HSV-2 gD Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HSV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15960119
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12343-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15980119
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12343-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15970119
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12343-1MG
1 mg
1450.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
HSV HSV-2 gD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
GST
HSV-2 gD protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris pH 7.2, 1mM EDTA, and 50% glycerol.