Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS, was expressed in the hosts and tags indicated.
228.00€ - 2440.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006133.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2810 |
Nom | 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16016121
|
enQuireBio™
QP872-10UG |
10 μg |
228.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16056121
|
enQuireBio™
QP872-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006121
|
enQuireBio™
QP872-100UG |
100 μg |
555.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16036121
|
enQuireBio™
QP872-200UG |
200 μg |
930.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16046121
|
enQuireBio™
QP872-500UG |
500 μg |
1535.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16026121
|
enQuireBio™
QP872-1MG |
1 mg |
2440.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_006133.1 | |
14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2810 | |
Research Use Only | |
SFN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MERASLIQKA KLAEQAERYE DMAAFMKGAV EKGEELSCEE RNLLSVAYKN VVGGQRAAWR VLSSIEQKSN EEGSEEKGPE VREYREKVET ELQGVCDTVL GLLDSHLIKE AGDAESRVFY LKMKGDYYRY LAEVATGDDK KRIIDSARSA YQEAMDISKK EMPPTNPIRL GLALNFSVFH YEIANSPEEA ISLAKTTFDE AMADLHTLSE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TADNAGEEGG EAPQEPQS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |