Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-5A-dependent ribonuclease Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_066956.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6041 |
Nom | 2-5A-dependent ribonuclease Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16026960
|
enQuireBio™
QP6997-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16066960
|
enQuireBio™
QP6997-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016960
|
enQuireBio™
QP6997-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16046960
|
enQuireBio™
QP6997-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16056960
|
enQuireBio™
QP6997-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16036960
|
enQuireBio™
QP6997-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_066956.1 | |
2-5A-dependent ribonuclease Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6041 | |
Research Use Only | |
RNASEL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HPPAEDWKPQ SSHWGAALKD LHRIYRPMIG KLKFFIDEKY KIADTSEGGI YLGFYEKQEV AVKTFCEGSP RAQREVSCLQ SSRENSHLVT FYGSESHRGH LFVCVTLCEQ TLEACLDVHR GEDVENEEDE FARNVLSSIF KAVQELHLSC GYTHQDLQPQ NILIDSKKAA HLADFDKSIK WAGDPQEVKR DLEDLGRLVL YVVKKGSISF EDLKAQSNEE VVQLSPDEET KDLIHRLFHP GEHVRDCLSD LLGHPFFWTW ESRYRTLRNV GNESDIKTRK SESEILRLLQ PGPSEHSKSF DKWTTKINEC VMKKMNKFYE KRGNFYQNTV GDLLKFIRNL GEHIDEEKHK KMKLKIGDPS LYFQKTFPDL VIYVYTKLQN TEYRKHFPQT HSPNKPQCDG AGGASGLASP GC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |