Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S22, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S22, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_064576.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 56945 |
Nom | 28S ribosomal protein S22, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16082920
|
enQuireBio™
QP6385-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16002930
|
enQuireBio™
QP6385-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16092920
|
enQuireBio™
QP6385-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16012930
|
enQuireBio™
QP6385-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16022930
|
enQuireBio™
QP6385-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16032930
|
enQuireBio™
QP6385-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_064576.1 | |
28S ribosomal protein S22, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56945 | |
Research Use Only | |
MRPS22 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPLGTTVLL WSLLRSSPGV ERVCFRARIQ PWHGGLLQPL PCSFEMGLPR RRFSSEAAES GSPETKKPTF MDEEVQSILT KMTGLNLQKT FKPAIQELKP PTYKLMTQAQ LEEATRQAVE AAKVRLKMPP VLEERVPIND VLAEDKILEG TETTKYVFTD ISYSIPHRER FIVVREPSGT LRKASWEERD RMIQVYFPKE GRKILTPIIF KEENLRTMYS QDRHVDVLNL CFAQFEPDST EYIKVHHKTY EDIDKRGKYD LLRSTRYFGG MVWYFVNNKK IDGLLIDQIQ RDLIDDATNL VQLYHVLHPD GQSAQGAKDQ AAEGINLIKV FAKTEAQKGA YIELTLQTYQ EALSRHSAAS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |