missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006102.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 10449 |
Nom | 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976369
|
enQuireBio™
QP5603-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916379
|
enQuireBio™
QP5603-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15986369
|
enQuireBio™
QP5603-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15906379
|
enQuireBio™
QP5603-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15926379
|
enQuireBio™
QP5603-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15996369
|
enQuireBio™
QP5603-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_006102.2 | |
3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10449 | |
Research Use Only | |
ACAA2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FGAYGGLLKD FTATDLSEFA AKAALSAGKV SPETVDSVIM GNVLQSSSDA IYLARHVGLR VGIPKETPAL TINRLCGSGF QSIVNGCQEI CVKEAEVVLC GGTESMSQAP YCVRNVRFGT KLGSDIKLED SLWVSLTDQH VQLPMAMTAE NLAVKHKISR EECDKYALQS QQRWKAANDA GYFNDEMAPI EVKTKKGKQT MQVDEHARPQ TTLEQLQKLP PVFKKDGTVT AGNASGVADG AGAVIIASED AVKKHNFTPL ARIVGYFVSG CDPSIMGIGP VPAISGALKK AGLSLKDMDL VEVNEAFAPQ YLAVERSLDL DISKTNVNGG AIALGHPLGG SGSRITAHLV HELRRRGGKY AVGSACIGGG QGIAVIIQST A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |