Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 43348 Protein
A cDNA sequence encoding the 43348 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | 43348 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945558
|
enQuireBio™
QP10914-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935558
|
enQuireBio™
QP10914-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925558
|
enQuireBio™
QP10914-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
43348 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SEPT5 protein (0.25 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.3M NaCl, 1mM DTT and 40% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTGLRY KSKLATPEDK QDIDKQYVGF ATLPNQVHRK SVKKGFDFTL MVAGESGLGK STLVHSLFLT DLYKDRKLLS AEERISQTVE ILKHTVDIEE KGVKLKLTIV DTPGFGDAVN NTECWKPITD YVDQQFEQYF RDESGLNRKN IQDNRVHCCL YFISPFGHGL RPVDVGFMKA LHEKVNIVPL IAKADCLVPS EIRKLKERIR EEIDKFGIHV YQFPECDSDE DEDFKQQDRE LKESAPFAVI GSNTVVEAKG QRVRGRLYPW GIVEVENQAH CDFVKLRNML IRTHMHDLKD VTCDVHYENY RAHCIQQMTS KLTQDSRMES PIPILPLPTP DAETEKLIRM KDEELRRMQE MLQRMKQQMQ DQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |