Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ABI3 Protein
A cDNA sequence encoding the ABI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 51225
Nom ABI3 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) ABI3
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15965598
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10928-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15955598
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10928-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15945598
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10928-100UG
100 μg
1740.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
51225
Research Use Only
ABI3
Human
His
The ABI3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
ABI3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAELQQL QEFEIPTGRE ALRGNHSALL RVADYCEDNY VQATDKRKAL EETMAFTTQA LASVAYQVGN LAGHTLRMLD LQGAALRQVE ARVSTLGQMV NMHMEKVARR EIGTLATVQR LPPGQKVIAP ENLPPLTPYC RRPLNFGCLD DIGHGIKDLS TQLSRTGTLS RKSIKAPATP ASATLGRPPR IPEPVHLPVV PDGRLSAASS ASSLASAGSA EGVGGAPTPK GQAAPPAPPL PSSLDPPPPP AAVEVFQRPP TLEELSPPPP DEELPLPLDL PPPPPLDGDE LGLPPPPPGF GPDEPSWVPA SYLEKVVTLY PYTSQKDNEL SFSEGTVICV TRRYSDGWCE GVSSEGTGFF PGNYVEPSC
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.