Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADL Protein
A cDNA sequence encoding the ACADL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 33 |
---|---|
Nom | ACADL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ACADL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985608
|
enQuireBio™
QP10932-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965608
|
enQuireBio™
QP10932-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975608
|
enQuireBio™
QP10932-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
33 | |
Research Use Only | |
ACADL | |
Human | |
His | |
The ACADL solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
ACADL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGGEERLETP SAKKLTDIGI RRIFSPEHDI FRKSVRKFFQ EEVIPHHSEW EKAGEVSREV WEKAGKQGLL GVNIAEHLGG IGGDLYSAAI VWEEQAYSNC SGPGFSIHSG IVMSYITNHG SEEQIKHFIP QMTAGKCIGA IAMTEPGAGS DLQGIKTNAK KDGSDWILNG SKVFISNGSL SDVVIVVAVT NHEAPSPAHG ISLFLVENGM KGFIKGRKLH KMGLKAQDTA ELFFEDIRLP ASALLGEENK GFYYIMKELP QERLLIADVA ISASEFMFEE TRNYVKQRKA FGKTVAHLQT VQHKLAELKT HICVTRAFVD NCLQLHEAKR LDSATACMAK YWASELQNSV AYDCVQLHGG WGYMWEYPIA KAYVDARVQP IYGGTNEIMK ELIAREIVFD K | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |