Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD6 Protein
A cDNA sequence encoding the ACBD6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | ACBD6 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15965628
|
enQuireBio™
QP10938-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955628
|
enQuireBio™
QP10938-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945628
|
enQuireBio™
QP10938-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ACBD6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACBD6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSFLP AGAITGDSGG ELSSGDDSGE VEFPHSPEIE ETSCLAELFE KAAAHLQGLI QVASREQLLY LYARYKQVKV GNCNTPKPSF FDFEGKQKWE AWKALGDSSP SQAMQEYIAV VKKLDPGWNP QIPEKKGKEA NTGFGGPVIS SLYHEETIRE EDKNIFDYCR ENNIDHITKA IKSKNVDVNV KDEEGRALLH WACDRGHKEL VTVLLQHRAD INCQDNEGQT ALHYASACEF LDIVELLLQS GADPTLRDQD GCLPEEVTGC KTVSLVLQRH TTGKA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |